4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.9 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Kaava: C₅H₄ClN₃O
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03789626
CAS-numero: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR