3-Methoxybenzyl bromide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 396 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Kaava: C₈H₉BrO
Kiehumispiste: 152 °C
Tiheys: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216590
CAS-numero: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR