Methyl-4-ethynylbenzoate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 22 EUR
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Kaava: C₁₀H₈O₂
Sulamispiste: 92…95 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00168820
CAS-numero: 3034-86-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR