6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR61532-1G
APOSOR61532-1GEA 996 EUR
APOSOR61532-1G
6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Kaava: C₇H₆ClN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18256899
CAS-numero: 7205-42-7