6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR61531-250MG
APOSOR61531-250MGEA 176 EUR
APOSOR61531-250MG
6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Kaava: C₈H₈BrN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08062977
CAS-numero: 954238-09-6