3-Tolualdehydi 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 46.8 EUR
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehydi 98%
3-Tolualdehydi
Kaava: C₈H₈O
Kiehumispiste: 198…200 °C
Tiheys: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003374
CAS-numero: 620-23-5
EINECS: 204-617-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR