2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 43.8 EUR
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Kaava: C₆H₅N₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005810
CAS-numero: 767-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR