tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR61341-5G OR61341-1G OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA 95 EUR
APOSOR61341-5G APOSOR61341-1G APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115304
CAS-numero: 301673-16-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR