4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 178 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Kaava: C₆H₅ClN₄
Sulamispiste: 266 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18803412
CAS-numero: 52559-17-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR