4-Tolualdehydi 96%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 22 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehydi 96%
4-Tolualdehydi
Kaava: C₈H₈O
Kiehumispiste: 204 °C
Sulamispiste: –6 °C
Tiheys: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006954
CAS-numero: 104-87-0
EINECS: 203-246-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR