2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 64.3 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663810
CAS-numero: 886360-98-1