tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR61100-5G OR61100-25G OR61100-100G
APOSOR61100-5GEA 22 EUR
APOSOR61100-5G APOSOR61100-25G APOSOR61100-100G
tert-Butyl-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl-N-methylcarbamate
Kaava: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08899404
CAS-numero: 16066-84-5
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable