Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 281 EUR
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Kaava: C₈H₅Cl₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02149449
CAS-numero: 86569-81-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR