2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 22 EUR
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Kaava: C₈H₆N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466748
CAS-numero: 32046-51-8