8-Isoquinolineboronic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 264 EUR
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Kaava: C₉H₈BNO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11044913
CAS-numero: 721401-43-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR