2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 22 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₅H₅NO₂S
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01760300
CAS-numero: 40004-69-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR