4-Hydrazinoquinoline hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 366 EUR
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Kaava: C₉H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861876
CAS-numero: 68500-41-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR