ω,3-Dibromiasetofenoni 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 424 EUR
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromiasetofenoni 97%
ω,3-Dibromiasetofenoni
Kaava: C₈H₆Br₂O
Sulamispiste: 47…52 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082698
CAS-numero: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR