5-Bromo-2-methylpyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 24.9 EUR
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Kaava: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07375143
CAS-numero: 7752-78-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR