3-Methoxyanthranilic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 49.7 EUR
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Kaava: C₈H₉NO₃
Sulamispiste: 169…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075178
CAS-numero: 3177-80-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR