4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 22 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03428533
CAS-numero: 30186-18-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR