4-Nitrobenzamidine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.9 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Kaava: C₇H₇N₃O₂
Sulamispiste: 286…288 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00278833
CAS-numero: 15723-90-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR