N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Toimittaja: Apollo Scientific
OR59358-1G
APOSOR59358-1GEA 177 EUR
APOSOR59358-1G
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₁₃H₁₄BNO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09878329
CAS-numero: 957062-88-3
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable