(S)-(+)-2-Amino-3-metyyli-1-butanoli 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 129 EUR
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-metyyli-1-butanoli 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-metyyli-1-butanoli
Kaava: C₅H₁₃NO
Kiehumispiste: 81 °C/8mmHg
Sulamispiste: 30…32 °C
Tiheys: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 78 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00064296
CAS-numero: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR