Ethyl 2-sulphamoylbenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 95 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Kaava: C₉H₁₁NO₄S
Sulamispiste: 83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00455715
CAS-numero: 59777-72-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR