Metyyli-4-syanobentsoaatti 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR5721-100G
APOSOR5721-100GEA 137 EUR
APOSOR5721-100G
Metyyli-4-syanobentsoaatti 98%
Metyyli-4-syanobentsoaatti
Kaava: C₉H₇NO₂
Kiehumispiste: 142…144 °C/12mmHg
Sulamispiste: 65…69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001823
CAS-numero: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4