Ethyl-p-tolylacetate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR5589-10G OR5589-50G OR5589-5G OR5589-25G
APOSOR5589-10GEA 45.4 EUR
APOSOR5589-10G APOSOR5589-50G APOSOR5589-5G APOSOR5589-25G
Ethyl-p-tolylacetate 98%
Ethyl-p-tolylacetate
Kaava: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Kiehumispiste: 240…241 °C
Tiheys: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009181
CAS-numero: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR