5-Thiazolecarboxylic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR5586-5G OR5586-1G OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA 76 EUR
APOSOR5586-5G APOSOR5586-1G APOSOR5586-25G
5-Thiazolecarboxylic acid 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₂S
Sulamispiste: 190 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03428539
CAS-numero: 14527-41-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR