4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 117 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Kaava: C₇H₅IN₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11040329
CAS-numero: 1012367-55-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR