4-(But-1-yl)phenacyl bromide

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR55607-1G OR55607-25G OR55607-5G
APOSOR55607-1GEA 57 EUR
APOSOR55607-1G APOSOR55607-25G APOSOR55607-5G
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Kaava: C₁₂H₁₅BrO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11182347
CAS-numero: 64356-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR