(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR55497-1G
APOSOR55497-1GEA 572 EUR
APOSOR55497-1G
(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride 95%
(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride
Kaava: C₆H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26959188
CAS-numero: 1820569-49-0