Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR55472-1G OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA 513 EUR
APOSOR55472-1G APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Kaava: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17291841
CAS-numero: 1340437-11-7