2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 226 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Kaava: C₆H₇BrN₂·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20923742
CAS-numero: 1052271-58-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR