7-Octenoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 97 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Kaava: C₈H₁₄O₂
Tiheys: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258724
CAS-numero: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III