8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 298 EUR
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₈N₂O
Sulamispiste: 85…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11110554
CAS-numero: 158753-17-4