2-Methyl-5-isopropylaniline

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 22 EUR
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Kaava: C₁₀H₁₅N
Tiheys: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044503
CAS-numero: 2051-53-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR