7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 579 EUR
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Kaava: C₉H₄BrNO₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28098934
CAS-numero: 286836-15-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR