Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR54576-100G
APOSOR54576-100GEA 106 EUR
APOSOR54576-100G
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Kaava: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012799
CAS-numero: 3939-01-3