Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 109 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Kaava: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Sulamispiste: 175…179 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149610
CAS-numero: 207386-91-2