1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 374 EUR
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Kaava: C₁₃H₁₇ClN₂O
Sulamispiste: 176 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012836
CAS-numero: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III