4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 22 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₁₁H₁₅ClO₂S
Sulamispiste: 39…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173759
CAS-numero: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable