Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 577 EUR
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Kaava: C₈H₈ClNO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21602571
CAS-numero: 1375473-97-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR