2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 746 EUR
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Kaava: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03268586
CAS-numero: 35980-78-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR