1,3-Difenyyliasetoni

Toimittaja: Apollo Scientific

OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 65.8 EUR
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Difenyyliasetoni
1,3-Difenyyliasetoni
Kaava: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Kiehumispiste: 330 °C
Sulamispiste: 32…34 °C
Tiheys: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004795
CAS-numero: 102-04-5
EINECS: 203-000-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR