6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 337 EUR
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₃NO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11100042
CAS-numero: 906352-78-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR