Methyl-2-bromonicotinate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 22 EUR
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromonicotinate
Methyl-2-bromonicotinate
Kaava: C₇H₆BrNO₂
Sulamispiste: 32…37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07367915
CAS-numero: 52718-95-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR