2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 22 EUR
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Kaava: C₁₀H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03425186
CAS-numero: 1835-02-5
UN: 1759
ADR: 8,III