6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Kaava: C₇H₅ClIN₃O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28965894
CAS-numero: 1394373-18-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR