4-Methoxypyridin-3-ol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 187 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Kaava: C₆H₇NO₂
Sulamispiste: 143…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11044354
CAS-numero: 153199-54-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR