2-Nitro-m-kresoli

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 22 EUR
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-kresoli
2-Nitro-m-kresoli
Kaava: C₇H₇NO₃
Kiehumispiste: 106…108 °C/9,5mmHg
Sulamispiste: 35…39 °C
Leimahduspiste: 107 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00007125
CAS-numero: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR